Learn More
Methyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496440
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496440 5 g 5 Gramm
11362399 1 g -
11372399 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496440 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27318.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71486-53-8 | C7H12ClNO3 | 193.627 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71486-53-8
Summenformel C7H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.627
MDL-Nummer MFCD00012769
InChI-Schlüssel NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate, chloride, 4-piperidine carboxylic acid methyl ketone 3-hydrochloride, pubchem12958, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl
PubChem CID 2724028
IUPAC-Name Methyl 4-Oxopiperidin-3-Carboxylat;Hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4273241
Formelmasse 193.63
Reinheit (%) 95%