Learn More
Methyl 4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705389
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10572463 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10407252 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10572463
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW02756DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 237385-98-7
Summenformel C13H9F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 286.268
MDL-Nummer MFCD00110251
InChI-Schlüssel RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2781442
IUPAC-Name Methyl 4-Phenyl-5-(Trifluormethyl)Thiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 286.27
Reinheit (%) 95%