Learn More
Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046332
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10046332 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10046332
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30122DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
CAS 129414-26-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H15NO2
MDL-Nummer MFCD00731259
Menge 1 g
Synonym methyl 4-pyrrolidin-1-yl benzoate, methyl 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylate, 1-4-methoxycarbonyl phenyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1-pyrrolidinyl-, methyl ester, methyl 4-pyrrolidinylbenzoate, acmc-1bxvx, methyl 4-pyrrolidin-1-1ylbenzoate, methyl4-pyrrolidin-1-yl benzoate, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid methyl ester
InChI-Schlüssel XNIVNLQKURGIAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
IUPAC-Name Methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
PubChem CID 6971085
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%