Learn More
Ethyl-4-(trifluormethyl)-Benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428366
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428366 5 g 5 Gramm
11438366 25 g 25 Gramm
11448366 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2967-66-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2967-66-0
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD00042324
InChI-Schlüssel VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-trifluoromethyl benzoate, methyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-trifluoromethylbenzoate, 3-cf3-c6h4-cooch3, methyl p-trifluoromethyl benzoate, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluate, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem14120, acmc-209hab
PubChem CID 520447
IUPAC-Name Methyl4-(trifluormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 1.268
Siedepunkt 86°C to 87°C (10 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 5 g
Beilstein 1963288
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%