Learn More
Methyl-4H-furo-[3,2-b]-pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3111020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10443413 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10769573 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39222DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 77484-99-2
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD06797487
InChI-Schlüssel LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC-Name Methyl 4H-Furo[3,2-b]Pyrrol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 97%