Learn More
Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30471773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471773 1 mg 1 Milligramm
30476812 5 mg 5 Milligramm
30478428 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3057551MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15H19N3O3S
Synonym Albendazole Impurity
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)(C)CC(=O)C)ccc2[nH]1
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 321.39
Menge 1 mg