Learn More
Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30478428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478428 10 mg 10 Milligramm
30471773 1 mg 1 Milligramm
30476812 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30575510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl N-[5-[(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 2469260-71-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl N-[5-[(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H19 N3 O3 S
Synonym Methyl N-[5-[(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-[(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole related, GSK 2269758A
InChI-Formel InChI=1S/C15H19N3O3S/c1-9(19)8-15(2,3)22-10-5-6-11-12(7-10)17-13(16-11)18-14(20)21-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,16,17,18,20)
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)(C)CC(=O)C)ccc2[nH]1
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 321.39
Menge 10 mg
Formelmasse 321.1147