Learn More
Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-Hydroxypentanoat, TRC
Artikelnummer. 30480700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480700 10 mg 10 Milligramm
30466108 50 mg 50 Milligramm
30471589 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM87063010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870634-36-9
Summenformel C12H15FO3
Molekulargewicht (g/mol) 226.24
Synonym Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
IUPAC-Name Methyl(5S)-5-(4-Fluorophenyl)-5-Hydroxypentanoat
SMILES COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formelmasse 226.1005