Learn More
Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051193 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051193 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0882.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl(5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 132119-11-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H15 N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Mebendazole Imp. D (EP), Mebendazole USP Related Compound D, Mebendazole USP RC D, Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Related Compound D, Mebendazole Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl-N-(5-Benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 309.32
Menge 50 mg
Formelmasse 309,1113 g/mol