Learn More
Methyl5-Brom-1-Benzothiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503403 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10239932 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503403 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00965DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7312-11-0
Summenformel C10H7BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 271.128
MDL-Nummer MFCD05662034
InChI-Schlüssel XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2824065
IUPAC-Name Methyl-5-brom-1-benzothiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.13
Reinheit (%) 97%