Learn More
Methyl 5-bromo-2-furoat, 97 %
Artikelnummer. 11438887
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438887 1 g 1 Gramm
11448887 5 g 5 Gramm
11458887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20524.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,007 g/mol
Es wird bei der Herstellung von Hydrochinon-bis(2-carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Es wird bei der Herstellung von Hydroquinon bis(2-Carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2527-99-3
Summenformel C6H5BrO3
MDL-Nummer MFCD00092313
InChI-Schlüssel FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
IUPAC-Name 5-Bromofuran-2-carbonsäuremethylester
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-furoate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Molekulargewicht (g/mol) 205.007
Formelmasse 205.01
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke