Learn More
Methyl 5-bromo-2-furoat, 97 %
Beschreibung
Es wird bei der Herstellung von Hydrochinon-bis(2-carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Es wird bei der Herstellung von Hydroquinon bis(2-Carbomethoxy-5-furylether) verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-bromo-2-furoate |
| Schmelzpunkt | 62°C to 65°C |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble aq. soln.. |
| SMILES | COC(=O)C1=CC=C(Br)O1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.01 |
| Formelmasse | 205.01 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO– Nur für Forschungszwecke