Learn More
5-Brom-2-methoxynicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444470 1 g 1 Gramm
11434470 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444470 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50066.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122433-41-4
Summenformel C8H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.06
MDL-Nummer MFCD08064227
InChI-Schlüssel OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14371729
IUPAC-Name Methyl 5-Brom-2-Methoxypyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
Menge 1 g
Synonym methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 5-bromo-2-methoxy-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem22054, acmc-209akv, methyl5-bromo-2-methoxynicotinate, methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 97%