Learn More
Methyl-5-Brom-2-(Methylsulfanyl)-4-Pyrimidincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510184
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10317644 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10388813 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317644 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01274DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50593-91-4
Summenformel C7H7BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 263.11
MDL-Nummer MFCD05664428
InChI-Schlüssel MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name Methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-carboxylat
Formelmasse 263.11
Reinheit (%) 97%