Learn More
Methyl5-brom-2-(methylthio)-pyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448906 5 g 5 Gramm
15458906 250 mg 250 Milligramm
15438906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64417.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50593-91-4 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2S | Molecular Weight: 263.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann als Rohstoff und Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich (0.42 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50593-91-4
Summenformel C7H7BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 263.11
MDL-Nummer MFCD05664428
InChI-Schlüssel MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 910703
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (0.42g/L).
IUPAC-Name Methyl-5-brom-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-carboxylat
Formelmasse 263.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest