Learn More
Methyl-5-brompyridin-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028223
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11447096 1 g 1 Gramm
11457096 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11447096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25415.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Amin-2-pyridinmethanol wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29682-15-3
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD04112493
InChI-Schlüssel JEURNBCYNWNADN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopicolinate, 5-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl5-bromopicolinate, pubchem10589, 5-bromopyridine-2-carboxylicacidmethylester, acmc-1cjr7
PubChem CID 7016458
IUPAC-Name Methyl 5-Brompyridin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) ≥98%