Learn More
Methyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497858 1 g 1 Gramm
15407868 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61339.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89581-38-4 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89581-38-4
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
MDL-Nummer MFCD11111606
InChI-Schlüssel XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, methyl-5-bromo-2 pyrimidine carboxylate, 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-20dmbr, pubchem21032, methyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, methyl 5-bromanylpyrimidine-2-carboxylate
PubChem CID 45790831
IUPAC-Name Methyl 5-Brompyrimidin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest