Learn More
Methyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053715
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15407868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61339.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89581-38-4
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
MDL-Nummer MFCD11111606
InChI-Schlüssel XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, methyl-5-bromo-2 pyrimidine carboxylate, 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-20dmbr, pubchem21032, methyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, methyl 5-bromanylpyrimidine-2-carboxylate
PubChem CID 45790831
IUPAC-Name Methyl 5-Brompyrimidin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest