Learn More
Methyl-5-Bromovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439376
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439376 100 g 100 Gramm
11419376 5 g 5 Gramm
11429376 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439376
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19072.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
It is employed as an intermediate in the production of Apixaban .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der Produktion von Apixaban eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5454-83-1
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000265
InChI-Schlüssel RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC-Name Methyl5-brompentanoat
SMILES COC(=O)CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromovalerate
Dichte 1.363
Siedepunkt 79°C to 80°C (4 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 100 g
Beilstein 1749649
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 97%