Learn More
Methyl-5-Bromovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-161121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10427900 10 g Glasflasche 10 Gramm
10606712 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10427900
Marke: Thermo Scientific Acros 126460100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5454-83-1
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000265
InChI-Schlüssel RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC-Name Methyl5-brompentanoat
SMILES COC(=O)CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-bromovalerate
Namenshinweis 97%
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.3600g/mL
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)4CO2CH3
Brechungsindex 1.4620 to 1.464
Menge 10 g
Relative Dichte 1.36
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit