Learn More
Methyl 5-Bromovalerate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-Bromovalerate |
| CAS | 5454-83-1 |
| Summenformel | C6H11BrO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 5-Bromopentanoic Acid Methyl Ester, 5-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-Bromopentanoate, Methyl delta-Bromovalerate, Methyl ω-Bromopentanoate, NSC 23228 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCBr |
| IUPAC-Name | methyl 5-bromopentanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.05 |
| Formelmasse | 193.9942 |