missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 5-Bromovalerate, TRC

Artikelnummer. 30465662
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465662 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30465662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29603325G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 5-Bromovalerate
CAS 5454-83-1
Summenformel C6H11BrO2
Menge 25 g
Synonym 5-Bromopentanoic Acid Methyl Ester, 5-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-Bromopentanoate, Methyl delta-Bromovalerate, Methyl ω-Bromopentanoate, NSC 23228
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES COC(=O)CCCCBr
IUPAC-Name methyl 5-bromopentanoate
Molekulargewicht (g/mol) 195.05
Formelmasse 193.9942
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.