Learn More
Methyl 5-Bromovalerate, TRC
Artikelnummer. 30482627
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30482627 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30482627
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM2960335G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-Bromovalerate
CAS 5454-83-1
Summenformel C6H11BrO2
Menge 5 g
Synonym 5-Bromopentanoic Acid Methyl Ester, 5-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-Bromopentanoate, Methyl delta-Bromovalerate, Methyl ω-Bromopentanoate, NSC 23228
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES COC(=O)CCCCBr
IUPAC-Name methyl 5-bromopentanoate
Molekulargewicht (g/mol) 195.05
Formelmasse 193.9942