Learn More
Methyl-5-Deoxy-2,3-O-Isopropyliden-Beta-D-Ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30478442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478442 100 mg 100 Milligramm
30474205 50 mg 50 Milligramm
30467356 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM825670100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23202-81-5
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Synonym Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
IUPAC-Name (3aR,4R,6R,6aR)-4-methoxy-2,2,6-trimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]Dioxol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 188.1049