Learn More
Methyl-5-Hexynoat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl5-Hexynoat wird bei der Synthese von Methyl (Z)-8-Chlorockt-7-ene-5-Ynoat mit (Z)-1,2-Dichloro-Ethan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl5-Hexynoat wird bei der Synthese von Methyl (Z)-8-Chlorockt-7-ene-5-Ynoat mit (Z)-1,2-Dichloro-Ethan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-hexynoate |
Siedepunkt | 60°C to 62°C (10 mmHg) |
Strukturformel | HC≡C(CH2)3CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.434 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 126.16 |
Reinheit (%) | 97% |