Learn More
Methyl-5-Hydroxy-2-benzimidazolcarbamat-d3, TRC
Artikelnummer. 30474138
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474138 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30474138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3125885MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate-d3
CAS 2517584-45-9
Summenformel C9H6D3N3O3
Menge 5 mg
Synonym 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole-d3, 5-HydroxyMBC-d3, 5-Hydroxycarbendazim-d3, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate-d3
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O3/c1-15-9(14)12-8-10-6-3-2-5(13)4-7(6)11-8/h2-4,13H,1H3,(H2,10,11,12,14)/i1D3
SMILES OC1=CC=C2C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N2)=C1
IUPAC-Name Methyl-d3 (6-Hydroxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 210.2
Formelmasse 210.08