Learn More
Methyl 5-methyl[1H]pyrazol-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497617 5 g 5 Gramm
15487617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36130.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25016-17-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25016-17-5
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD03778987
InChI-Schlüssel GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
PubChem CID 2753079
IUPAC-Name Methyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 5 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 96%