Learn More
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024689
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11385279 25 g 25 Gramm
11395279 100 g 100 Gramm
11305289 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11385279
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19814.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19788-35-3 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19788-35-3
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
MDL-Nummer MFCD00015895
InChI-Schlüssel MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
PubChem CID 88245
IUPAC-Name Methyl 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Siedepunkt 125°C (11 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 115704
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 97%