Learn More
Methyl-5-nitro-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472258 25 g 25 Gramm
11462258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15226.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1874-23-3 | C6H5NO5 | 171.108 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1874-23-3
Summenformel C6H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 171.108
MDL-Nummer MFCD00051956
InChI-Schlüssel UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-nitro-2-furoate, methyl nitrofuroate, methyl 5-nitrofuroate, 5-nitro-2-furoic acid methyl ester, methyl 5-nitropyromucate, methyl 5-nitro-2-furancarboxylate, unii-71qm4e6j90, ccris 2152, 5-nitro-2-furancarboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, methyl ester
PubChem CID 94882
IUPAC-Name Ethyl 5-Nitrofuran-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-nitro-2-furoate
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 25 g
Beilstein 165132
Formelmasse 171.11
Reinheit (%) 97%