Learn More
Methyl-5-Nitroisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30470814
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470814 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32377050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-isophthalic acid monomethyl ester
CAS 1955-46-0
Summenformel C9 H7 N O6
Menge 50 g
Synonym 5-Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1-Methyl Ester, 5-Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, 5-Nitro-Isophthalic Acid Methyl Ester, 5-Nitro-Isophthalic Acid Monomethyl Ester, 3-Carbomethoxy-5-nitrobenzoic Acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-5-(methoxycarbonyl)benzoic Acid, 5-Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Nitro-1,3-benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, 5-Nitro-3-(carbomethoxy)benzoic Acid, 5-Nitroisophthalic Acid Methyl Ester, 5-Nitroisophthalic Acid Monomethyl Ester, Methyl 3-carboxy-5-nitrobenzoate, Methyl Hydrogen 5-Nitroisophthalate, Monomethyl 5-Nitroisophthalate
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-2-5(8(11)12)3-7(4-6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
Formelmasse 225.0273