Learn More
Methyl-5-Norbornin-2,3-Dicarbonsäurenanhydrid, Isomerengemisch, tech., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Methyl-5-Norbornen-2,3-Dicarbonsanhydrid wird als Aushärtungsmittel in Epoxidharzen und bei der Herstellung vertikal ausgerichteter und eingedrungener Kohlenstoffnanoröhrchen-/Polymerfilme verwendet. Dient als Zwischenprodukt in Polyestern, Alkydharzen und Plastifizierern. Wird auch in der elektrischen Laminierung und für Faserwickelverfahren verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Methylnadimid-endverkappten Harzen auf der Basis von Tris-(3-Aminophenyl)-Phosphinoxid verwendet. Wird im Flammenschutz eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Naphtha und Xylol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Namenshinweis | Mixture of isomers |
| Dichte | 1.232 |
| Siedepunkt | 137°C to 140°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 135°C (275°F) |
| Brechungsindex | 1.5052 |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene. |
| Formelmasse | 178.19 |
| Show More |