Learn More
Methyl-5-Norbornin-2,3-Dicarbonsäurenanhydrid, Isomerengemisch, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444433 2500 g 2500 Gramm
11424433 100 g 100 Gramm
11434433 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10982.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-5-Norbornen-2,3-Dicarbonsanhydrid wird als Aushärtungsmittel in Epoxidharzen und bei der Herstellung vertikal ausgerichteter und eingedrungener Kohlenstoffnanoröhrchen-/Polymerfilme verwendet. Dient als Zwischenprodukt in Polyestern, Alkydharzen und Plastifizierern. Wird auch in der elektrischen Laminierung und für Faserwickelverfahren verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Methylnadimid-endverkappten Harzen auf der Basis von Tris-(3-Aminophenyl)-Phosphinoxid verwendet. Wird im Flammenschutz eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Naphtha und Xylol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25134-21-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00167036
InChI-Schlüssel KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Methyl nadic anhydride
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Namenshinweis Mixture of isomers
Dichte 1.232
Siedepunkt 137°C to 140°C (10 mmHg)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.5052
Menge 2500 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene.
Formelmasse 178.19
Güte Technisch