Learn More
Methyl[5-Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17952656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952656 25 mg 25 Milligramm
17931796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0382.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methyl[5-Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Albendazole sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H15 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-Name Methyl-N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 297.33
Menge 25 mg
Formelmasse 297,0783 g/mol