Learn More
6-Brom-5-fluornicotinsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431589
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64395.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1214336-88-5 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214336-88-5
Summenformel C7H5BrFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 234.02
MDL-Nummer MFCD14698110
InChI-Schlüssel PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 6-bromo-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2-bromo-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl6-bromo-5-fluoronicotinate, abbypharma ap-30-7441, 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, methyl 2-bromo-3-fluoro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 46311203
IUPAC-Name Methyl 6-Brom-5-Fluorpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 234.02
Reinheit (%) 98%