Learn More
Methyl6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459005
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15459005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35331.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 900019-38-7
Summenformel C9H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.617
MDL-Nummer MFCD07021508
InChI-Schlüssel UFRZEIOOOFHTPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylate, methyl 6-chloroimidazo-1,2-a pyridine-3-carboxylate, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro-,methyl ester
PubChem CID 16413638
IUPAC-Name Methyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C2N1C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 250 mg
Formelmasse 210.62
Reinheit (%) 95%