Learn More
6-Chlornicotinsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438583 25 g 25 Gramm
11418583 1 g 1 Gramm
11428583 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10396.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73781-91-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73781-91-6
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00023420
InChI-Schlüssel RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 254249
IUPAC-Name Methyl 6-Chlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-chloronicotinate
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Menge 25 g
Beilstein 128648
Synonym methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%