Learn More
Methyl-6-Chlornicotinat, TRC
Artikelnummer. 30471487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471487 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2952751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Summenformel C7H6ClNO2
Menge 1 g
Synonym 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC-Name Methyl 6-Chlorpyridin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Formelmasse 171.0087