Learn More
Methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461039 25 g 25 Gramm
15451039 5 g 5 Gramm
15471039 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461039 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64023.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6636-55-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl6-chlorpyridin-2-carboxylat wurde mit 2-(Trimethylstannyl)pyridin gekoppelt, um Methyl2,2′-bipyridin-6-carboxylat zu erzeugen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6636-55-1
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00155391
InChI-Schlüssel TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 242723
IUPAC-Name Methyl 6-Chlorpyridin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 92°C to 98°C (literature)
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 128580
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest