Learn More
Methyl-6-formylpyridin-2-carboxylat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate |
CAS | 69950-65-8 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C8H7NO3 |
Menge | 1 g |
Synonym | methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate, methyl 6-formylpicolinate, 6-formyl-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-formyl-, methyl ester, methyl6-formyl-2-pyridinecarboxylate, 2-formyl-6-methoxycarbonyl pyridine, 6-formylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1b7li, 6-formyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester |
InChI-Schlüssel | CERBENZCBVYKEF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC(=N1)C=O |
IUPAC-Name | Methyl 6-Formylpyridin-2-Carboxylat |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.148 |