Learn More
Methyl-7-Phenylheptanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314825 1 g 1 Gramm
11324825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17905.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101689-18-3
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
MDL-Nummer MFCD02093971
InChI-Schlüssel FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC-Name methyl 7-phenylheptanoate
SMILES COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 7-phenylheptanoate
Siedepunkt ∼155°C (1.5mmHg)
Brechungsindex 1.4946
Menge 1 g
Beilstein 2694776
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 98%