Learn More
Methyl-7-Phenylheptanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047184
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314825 1 g 1 Gramm
11324825 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11314825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17905.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101689-18-3
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
MDL-Nummer MFCD02093971
InChI-Schlüssel FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC-Name methyl 7-phenylheptanoate
SMILES COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 7-phenylheptanoate
Siedepunkt ∼155°C (1.5mmHg)
Brechungsindex 1.4946
Menge 1 g
Beilstein 2694776
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 98%