Learn More
Methyl 9-Hydroxynon-4-enoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 9-Hydroxynon-4-enoate |
| CAS | 87238-54-8 |
| Summenformel | C10H18O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (E)-9-Hydroxy-4-nonenoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-13-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h2,4,11H,3,5-9H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | COC(=O)CC\C=C\CCCCO |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-9-Hydroxynon-4-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.25 |
| Formelmasse | 186.1256 |