Learn More
Methyl9-Octadecenoat, TRC
Artikelnummer. 30179024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179024 250 mg 250 Milligramm
30179227 100 mg 100 Milligramm
30179594 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM321350250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2462-84-2
Summenformel C19 H36 O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.49
Synonym 9-Octadecenoic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester (7CI, 9CI, ACI), Methyl 9-octadecenoate, 9-Octadecenoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyloktadek-9-Enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 9-Octadecenoate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3
Formelmasse 296.2715