Learn More
Methylacetat, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15651680 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
Artikelnummer. 15651680
Marke: Honeywell Research Chemicals 1863252.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00008711
InChI-Schlüssel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäure, Methylester, Methylethanoat, Essigsäure-Methylester, Acetat de methyl, Methylessigester, Octan-Metylu, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-Name Methylacetat
SMILES CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylacetat
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.934 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 58 °C
Flammpunkt −13 °C (8.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH3
Brechungsindex n20/D 1.361 (Lit.)
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1231
Beilstein 1736662
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.08 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssig