Learn More
Methylacetat, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15661680 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15661680 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15651680 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661680 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 18632520L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00008711
InChI-Schlüssel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Essigsäure, Methylester, Methylethanoat, Essigsäure-Methylester, Acetat de methyl, Methylessigester, Octan-Metylu, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-Name Methylacetat
SMILES CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylacetat
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.934 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 58 °C
Flammpunkt −13 °C (8.6 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3COOCH3
Brechungsindex n20/D 1.361 (Lit.)
Menge 20 l
UN-Nummer UN1231
Beilstein 1736662
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.08 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssig