Learn More
Methylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Acetate |
| CAS | 79-20-9 |
| Summenformel | C3 H6 O2 |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | Devoton, Methyl acetate, Methyl ethanoate, NSC 405071, Tereton |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C |
| IUPAC-Name | Methylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.08 |
| Formelmasse | 74.0368 |