missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetessigsäuremethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021384
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404684 250 g 250 Gramm
11494674 1000 g 1000 Gramm
11414684 5000 g 5000 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11404684

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13696.30

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol

Methyl acetoacetate is used as a chemical reagent used in the synthesis of pharmaceuticals. It participates in the Biginelli reaction, forming molecules including dihydropyrimidinones.Methyl acetoacetate (MAA) is used for the synthesis of alpha-substituted aceto- acetic esters and cyclic compounds, e.g. pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Acetessigsäuremethylester wird als chemisches Reagenz für die Synthese von Pharmazeutika verwendet. Es nimmt an der Biginelli-Reaktion teil und bildet Moleküle wie z. B. Dihydropyrimidinone. Methylacetoacetat (MAA) wird zur Synthese von alpha-substituierten Essigsäure-Estern und zyklischen Verbindungen, z. B. Pyrazol, Pyrimidin und Kumarin-Derivaten, verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Lagerung bei 2 – 8 °C. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 105-45-3
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00008784
InChI-Schlüssel WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC-Name Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(C)=O

Specifications

Chemischer Name oder Material Methyl acetoacetate
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.076
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel CH3COCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4185
Menge 250 g
Beilstein 506727
Merck Index 14,6009
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.