Learn More
Methylacetoacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050227 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050227 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0003.100100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methylacetoacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetic acid methyl ester
CAS 105-45-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetoacetic acid methyl ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-3-Oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Menge 100 mg
Formelmasse 116,0473 g/mol