Learn More
Methylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30136040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136040 100 g 100 Gramm
30133650 50 g 50 Gramm
30006066 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO848425100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-45-3
Summenformel C5 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Synonym Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 2-acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
IUPAC-Name Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetic acid methyl ester
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Formelmasse 116.0473