Learn More
Methylacrylat, 99%, stab. Mit ca.15 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494484 2500 mL 2500 Milliliter
11484484 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494484 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13128.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylacrylat ist ein Monomer, das zur Herstellung von Polymeren mit starren, flexiblen, ionischen, nichtionischen, hydrophoben oder hydrophilen Eigenschaften verwendet wird. Ist an der Produktion von Acrylatfasern beteiligt, die zur Herstellung von synthetischen Teppichen verwendet werden. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz bei der Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte und Alfa ω-dicarbonsäureester. Ist ein gutes Nukleophil und ein Michael-Akzeptor, um Polyamidoamin (PAAM)-Dendrimere vorzubereiten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-33-3
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00008627
InChI-Schlüssel BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC-Name Methyl-2-propenat
SMILES COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.403
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1919
Beilstein 605396
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6011
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%